Få mere at vide
Sampling Systems™ MiniCorer
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
190 mm
235 mm
295 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- 316L rustfrit stål
- Lys poleret finish af høj kvalitet
- Sprækkefri konstruktion
- Drej håndtaget, mens prøveudtageren skubbes ind i produktet for at tillade, at en kerne af produktet kan skæres
- Fjern prøveudtageren, når du er færdig
Specifications
Specifications
| Produkttype | Corer |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Slutte | Lyse |
| Diameter (metrisk) | 18 mm Max bladdiameter |
| Længde (metrisk) | 295 mm |