Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør, rød hætte, CAT Serum Clot Activator, Ikke-steril
Artikelnummer. 15788169
Skift visning
Mængde:
500/pakke
Artikelnummer. Mængde
15788169 500/pakke
1 options
Artikelnummer. 15788169 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 450534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6915.00 DKK
    6426.96 DKK / Pakke med 500
    Spare 488.04 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Indeholder indervæg belagt med mikroskopiske silicapartikler for at aktivere koagulation.
  • Serumrørets indervæg er specielt belagt med mikroskopiske silicapartikler, som aktiverer koagulationsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød kasket
Tilsætningsstof CAT Serum Sep Clot Activator
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL, 1.0 mL
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Rød
Mængde 500/pakke