Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør, lysegrøn hætte, lithium heparin-separator, ikke-steril
Artikelnummer. 15798169
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,8 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15798169 0,8 ml
1 options
Artikelnummer. 15798169 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 450535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1050.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 294.54 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder indervæg belagt med lithiumheparin for at forhindre koagulation og en inert separatorgel til at adskille plasma og blodceller.
  • Serumrørets indervæg er specielt belagt med lithiumheparin for at blokere koagulationskaskaden.
  • Indeholder en separator gel i bunden af røret, som danner en stabil barriere mellem plasma og blodceller efter centrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Lithium Heparin og Plasma Separator
Sterilitet Ikke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,8 ml
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Lysegrøn