Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør, lyseblå hætte, 9NC koagulationsnatriumcitrat 3,2%, steril
Artikelnummer. p-7160019
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Artikelnummer. 15738179
Brand: Greiner Bio-One 450539
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder en bufferet natriumcitratopløsning for at hjælpe med undersøgelse af koagulationsparametre.
  • Dette lyseblå top natriumcitrat rør, eller koagulationsrør, bruges til undersøgelse af koagulationsparametre.
  • Koagulationsrør indeholder en bufferet natriumcitratopløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof 9NC Sodium Citrate 3.2%
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Lyseblå
Mængde 500/Pk.