Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør. Lavendelhætte, K3E K3EDTA, ikke-steril
Artikelnummer. p-7160015
Kapacitet (metrisk):
0,25, 0,5 ml
Artikelnummer. 15748169
Brand: Greiner Bio-One 450530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indvendig væg er belagt med antikoagulant, der binder calciumioner og afbryder koagulation.
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K3E K3EDTA som antikoagulant til at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
  • Anvendes til hæmatologi.
  • Fås i forskellige mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof K 3 EK 3 EDTA
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0,25, 0,5 ml
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Lavendel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate