Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør. Lavendelhætte, K3E K3EDTA, ikke-steril
Artikelnummer. 15830146
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,25, 0,5 ml
1 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15830146 0,25, 0,5 ml
15748169 0,25, 0,5 ml
15758169 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 15830146 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 450530
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Indvendig væg er belagt med antikoagulant, der binder calciumioner og afbryder koagulation.
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K3E K3EDTA som antikoagulant til at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
  • Anvendes til hæmatologi.
  • Fås i forskellige mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilsætningsstof K 3 EK 3 EDTA
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0,25, 0,5 ml
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Lavendel
compliance-icons
Product Identifier
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate