Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør. Lavendelhætte, K3E K3EDTA, ikke-steril
Beskrivelse
- Indvendig væg er belagt med spraytørret K3E K3EDTA som antikoagulant til at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
- Anvendes til hæmatologi.
- Fås i forskellige mængder.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | K 3 EK 3 EDTA |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsfarve | Lavendel |