Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rør. Lavendelhætte, K2E K2EDTA, ikke-steril
Artikelnummer. 15768169
Skift visning
Mængde:
500/pakke
Artikelnummer. Mængde
15768169 500/pakke
1 options
Artikelnummer. 15768169 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 450532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.49 DKK
    221.21 DKK / Pakke med 500
    Spare 477.28 DKK
    68% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Indvendig væg er belagt med antikoagulant, der binder calciumioner og afbryder koagulation.
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K2E K2EDTA som antikoagulant for at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof K 2 EK 2 EDTA
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0.25, 0.5 mL
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Lavendel
Mængde 500/pakke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA la vender cap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate