Få mere at vide
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, grøn hætte, lithiumheparin, ikke-sterilt
Artikelnummer. 15708179
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15708179 0,5 ml
1 options
Artikelnummer. 15708179 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 450536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1050.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 294.54 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Påført lithiumheparin for at blokere koagulationskaskaden.
  • Den indvendige væg er belagt med spraytørret lithiumheparin, som virker som et antikoagulant middel til at blokere koagulationskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Lithium Heparin
Sterilitet Ikke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Lukning inkluderet Ja
Lukningsfarve Grøn
Mængde 500/Pk.