Få mere at vide
Huber™ Minichiller
Artikelnummer. 15743047
Model-:
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kølemiddel:
Kompakt
Naturligt kølemiddel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15743047
Brand: Huber™ 3066.0002.98
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minichillere er en pladsbesparende, lavpris og miljøvenlig køleløsning til adskillige laboratorieapplikationer. Ved at spare på kølevand betaler Minichillere for sig selv efter kort tid.
De kompakte Minichillere er en økonomisk og miljøvenlig køleløsning til mange laboratorieapplikationer. En beregning af vand- og spildevandsomkostninger viser, at en Minichiller kan spare op til 48.000 l vand på en arbejdsuge, og på grund af dens lave indkøbspris opnås der investeringsafkast inden for meget kort tid.
  • Enhederne har små fodaftryk, der kun bruger 225 x 360 mm på laboratoriebænken og som derfor er velegnede til afkøling af reaktorblokke, vakuumpumper, rotationsfordampere eller varmevekslere.
  • Minichillere muliggør stabile anvendelsesforhold på grund af konstante værdier for temperatur, tryk og gennemstrømningsmængder.
  • De er også perfekte til kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer op til +40°C.
  • På trods af den økonomiske indkøbspris er kølerne veludstyrede og har stor temperaturindikator, påfyldningsniveauindikator samt status LED'er til pumpe, køling og varme.
  • Som ekstraudstyr fås et 1 kW varmelegeme, hvormed temperaturområdet kan udvides til +100°C.
  • Minichillere fås som både luft- og vandkølede modeller og bruger naturlige kølemidler.
Tekniske data
Kommunikation USB (enhed), RS232
Kølekapacitet 0,6 kW ved 15 °C, 0,5 kW ved 0 °C, 0,35 kW ved -10 °C, 0,15 kW ved -20 °C
Pumpetype Tryk-suge cirkulationspumpe
Temperaturområde -20 °C til +40 °C
Type Recirculating Chiller
Model- Minichiller 600 OLE
Kølemiddel Kompakt
Elektriske krav 208 til 240 V, 50/60 Hz
Spænding 208/240 V