Få mere at vide
Grant Instruments Minicentrifuge-Vortex til PCR plader
Artikelnummer. 30274349
Skift visning
Volumen:
2 x 96-brønds PCR plader
Artikelnummer. Volumen
30274349 2 x 96-brønds PCR plader
1 options
Artikelnummer. 30274349 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. MSC2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    5319.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 385.16 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kompakt digital centrifuge beregnet til at opsamle dråber, blande reagenser og opsamle igen for forbedret PCR-udbytte
  • Kombinationen af spin-mix-funktioner sikrer hurtig drift, grundig blanding og gentagelige resultater.
  • Centrifugerotoren kan rumme 2 uskørtede eller halvskørtede PCR-plader
Mulig at betjene i 4 uafhængige tilstande:
  • Centrifuge - Max. 3500 RPM
  • Vortex - op til 5 min.
  • Centrifuge/Vortex - kombineret to bevægelsestyper
  • Spin-mix-spin-algoritme - op til 10 cyklusser
Spin-mix-spin-algoritmen (SMS-algoritmen) er designet til at opsamle (eller nulstille) mikrovolumener af reagenser til bunden af PCR-pladerørene (den første centrifugering eller centrifugering), derefter vortexing (mix) og genindsamling af reagenser (gentagen centrifugering) fra væggene og dækslet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 x 96-brønds PCR plader
Maks. RCF 2,500 x g
Maks. Hastighed 3,500 rpm
Kølet Nej
Strømstyrke 2 A
Højde (engelsk) Udvendig 9,05 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 230 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 6,5 tommer.
Højde (engelsk) Udvendigt låg Lukket 9,05 tommer
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 14,2 tommer
Højde (metrisk) udvendigt låg lukket 230 mm
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 360 mm
Certificeringer/compliance CE
Mål (L x B x H) Udvendig 9,05 x 8,66 x 6,5 tommer.
Standarder CE
garanti 2 år
Andre funktioner Centrifuge, Vortex, Spin-mix
Dimensioner (HWD) 6,5 x 8,66 x 9,05 tommer.
Til brug med (udstyr) 2 x 96-brønds PCR plader
Nettovægt 2.7 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Køretid 0 til 10 min.
Dimensioner (H x B x D) 165 x 220 x 230 mm
Mængde 1 stk.
Display Type LCD
Produkttype Centrifugevortexer
Bredde (metrisk) Udvendig 165 mm