Få mere at vide
Fisherbrand™ Midi-centrifuge
Artikelnummer. 12972041 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
171 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
12972041 171 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12972041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4915.00 DKK
    3709.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 1205.31 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå maksimal hastighed med minimal plads. Fisherbrand™ Midi-centrifugen er ideel til protokoller, der kræver hurtige spins med et højere RCF-krav. Ideel til mikrofilter-celleseparationer, PCR, kliniske anvendelser og HPLC-protokoller. Indeholder to rotorer: en standardrotor med 12 pladser og låg og en båndrotor med 8 pladser til fire 0,2 ml rørstrimler eller 32 enkeltrør.
  • 5 års garanti
  • Kompakt fodaftryk og børsteløs motor for støjsvag drift og lav vibration
  • Vælg og indstil den digitale hastighedsvisning i RCF eller o/min.
  • Ubalance- og vippesikkerhedsafbryder til prøver
  • Sikkerhedslåsen forhindrer åbning, mens rotoren drejer
  • Baggrundsbelyst display, der viser tid, hastighed og driftsinformation på samme skærm
  • Hurtig-spin-knap til korte spin-krav
  • UV-bestandig plastik giver forlænget levetid under barske lysforhold
  • Udløsning af låget med trykknap
  • Manuel tilsidesættelse giver brugeren mulighed for at åbne låget i tilfælde af strømsvigt
Specifications
Volumen 12 x 1,5/2 ml rør (rotor 1), 8 pladser til 4 x 0,2 ml rørstrimler eller 32 x 0,2 ml enkeltrør (rotor 2)
Maks. Hastighed 12,500 rpm
Maks. RCF 9,800 x g
Inkluderer Rotorer, 12 x 0,2 ml og 12 x 0,5 ml røradaptere, universel dobbeltisoleret strømadapter med fire udskiftelige stik
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 171 mm
Rotor medfølger Ja
Dimensioner (HWD) 114 x 171 x 203 mm
Til brug med (applikation) Til PCR, mikrofilteradskillelse, kliniske anvendelser og HPLC-protokoller.
Display Type Digital
Produkttype Midi-centrifuge