Få mere at vide
BOLA Miniaturekoblinger
Artikelnummer. 10650562
Skift visning
Forbindelser:
3
4
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forbindelser Diameter (metrisk) Indvendig
10650562 4 1,6 mm
10164921 3 0,8 mm
10378751 4 0,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10650562 Leverandør BOLA Leverandørnr. F70720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.10 DKK
    293.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.87 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Miniaturekoblinger PTFE
  • Der findes tre typer koblinger: lige typer lavet af PTFE eller POM med højere mekanisk styrke
  • T-type med tre forbindelser eller krydstype med fire forbindelser, alle lavet af PTFE.
  • Røret forbindes via rørendefittings til en indegevind UNF-ind ¼ . 28 G.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Forbindelser 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm