Beskrivelse
Undgå tilbagestrømning for at beskytte dit udstyr. Arbejd med både væsker og gasser. Bruges til tryk- eller vakuumapplikationer. PVDF og Viton konstruktion giver fremragende korrosions- og kemikaliebestandighed. 0,18 psi brudtryk
Tekniske data
Tekniske data
| Slangestørrelse | 0,125 tommer |
| Flowkapacitet | 0.11 |
| Fjord | 1/8 tommer slange modhage |
| Udløbsport | Modhager |
| Materiale (forsegling) | Viton |