Få mere at vide
Cole-Parmer Miniature kontraventiler, slangestang, PVDF og Viton™
Artikelnummer. 30053824 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Fjord:
1/4 tommer slange modhage
1/8 tommer slange modhage
3/16 tommer slange modhage
3/8 tommer slange modhage
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fjord
30053824 3/8 tommer slange modhage
30053901 3/16 tommer slange modhage
30054119 1/8 tommer slange modhage
30053807 1/4 tommer slange modhage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30053824 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.20 DKK
    80.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige kontraventiler kan installeres i enhver position
Undgå tilbagestrømning for at beskytte dit udstyr. Arbejd med både væsker og gasser. Bruges til tryk- eller vakuumapplikationer. PVDF og Viton konstruktion giver fremragende korrosions- og kemikaliebestandighed. 0,18 psi brudtryk
Tekniske data
Slangestørrelse 0,3125 tommer.
Flowkapacitet 0.12
Fjord 3/8 tommer slange modhage
Udløbsport Modhager
Materiale (forsegling) Viton