Få mere at vide
Cole-Parmer Miniature kontraventiler, slangestang, polypropylen og Viton™
Artikelnummer. p-200105129 Shop alle Cole-Parmer produkter
Fjord:
1/4 tommer slange modhage
1/8 tommer slange modhage
3/16 tommer slange modhage
5/16 tommer slange modhage
Artikelnummer. 30054373
Brand: Cole-Parmer 5011548
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige kontraventiler kan installeres i enhver position
Undgå tilbagestrømning for at beskytte dit udstyr. Arbejd med både væsker og gasser. Bruges til tryk- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brudtryk
Tekniske data
Slangestørrelse 0,25 tommer
Flowkapacitet 0.12
Fjord 1/4 tommer slange modhage
Udløbsport Modhager
Materiale (forsegling) Viton