Få mere at vide
Cole-Parmer Miniature kontraventiler, slangestang, polypropylen og Viton™
Shop alle Cole-Parmer produkter
Fjord:
1/4 tommer slange modhage
1/8 tommer slange modhage
3/16 tommer slange modhage
5/16 tommer slange modhage
Beskrivelse
Undgå tilbagestrømning for at beskytte dit udstyr. Arbejd med både væsker og gasser. Bruges til tryk- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brudtryk
Tekniske data
Tekniske data
| Slangestørrelse | 0,1875 tommer. |
| Flowkapacitet | 0.12 |
| Fjord | 3/16 tommer slange modhage |
| Udløbsport | Modhager |
| Materiale (forsegling) | Viton |