Få mere at vide
Cole-Parmer Miniature kontraventiler, slangestang, Nylon og silikone
Artikelnummer. 30054057 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Fjord:
1/4 tommer slange modhage
1/8 tommer slange modhage
3/16 tommer slange modhage
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fjord
30054057 1/4 tommer slange modhage
30053887 3/16 tommer slange modhage
30052932 1/8 tommer slange modhage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054057 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011519
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige kontraventiler kan installeres i enhver position
Undgå tilbagestrømning for at beskytte dit udstyr. Arbejd med både væsker og gasser. Bruges til tryk- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brudtryk
Tekniske data
Slangestørrelse 0,25 tommer
Flowkapacitet 0.13
Fjord 1/4 tommer slange modhage
Udløbsport Modhager
Materiale (forsegling) Silikone