missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Elma™ Miniature kurv

Artikelnummer. 17871367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stil:
5 afsnit
9 afsnit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil
17871367 5 afsnit
17831337 9 afsnit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17871367 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 3000006014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kurv til at holde små dele i Elmasonic P, Elmasonic Vælg, og EASY enheder.

  • Kurv til rengøring af små dele
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Kompatibel med Elma™ Pins

Tekniske data

Type Lille kurv
Diameter (metrisk) 64 mm
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Stil 5 afsnit
Højde (metrisk) 16 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.