Få mere at vide
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler
Artikelnummer. p-7181555 Shop alle Applied Biosystems produkter
garanti:
Begrænset garanti
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15856152
Brand: Applied Biosystems™ A37834
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler er en kompakt, nøjagtig og økonomisk termocykler, der er designet til at passe til dit laboratories grundlæggende behov for termocykling.
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. The MiniAmp Thermal Cycler has a 5-inch color touchscreen, making it easy to control, and it can also be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
MiniAmp Thermal Cycler har en 5-tommer farveberøringsskærm, der gør den nem at kontrollere, og den kan også tilgås via Thermo Fisher Connect, hvilket giver dig frihed til at designe og uploade dine metoder på sikker vis fra enhver mobilenhed eller stationær computer.
Afgørende funktioner og fordele:
  • Lille fodaftryk – Med dimensioner på 19 cm i bredden og 39 cm i dybden kan du få plads til MiniAmp Thermal Cycler næsten overalt. Og fordi luftstrømmen går fra for- til bagside, kan du sætte flere enheder side om side for at spare værdifuld bordplads.
  • 5-tommer intuitiv farveberøringsskærm – til nem programmering og oplæring af nye brugere
  • WiFi-aktiveret og tilgængelig via Thermo Fisher Connect – giver dig frihed til at designe og uploade dine metoder på sikker vis fra enhver mobilenhed eller stationær computer
Applied Biosystems PCR-plast
Applied Biosystems PCR-plast er designet og valideret til at fungere med vores termocyklere i mere end 25 år. Der er tilgængelige muligheder for ethvert format og ethvert gennemløbsbehov for at sikre ensartede, præcise resultater for ethvert eksperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • MiniAmp Thermal Cycler
• landespecifik strømledning
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems GeneAmp-plastforbrugsmaterialer
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 15,4 x 7,5 x 7,9 tommer (39 x 19 x 20 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 5 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, Wi-Fi, Ethernet
Watt 500 W
Maks. Rampehastighed 3 °C/sek. (blok), 2,2 °C/sek. (prøve)
Antal programmer >1000
Mængde 1 instrument
Vægt 13 lb. (5.9 kg)
Blokkonfigurationer 96-well Isothermal Block