Få mere at vide
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastpakker
Artikelnummer. 17183179 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Oversigt:
Indeholder 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader (100 plader i alt)
Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17183179 Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
17193179 Indeholder 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader (100 plader i alt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17183179 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A41196
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler er en kompakt, nøjagtig og økonomisk termocykler, der er designet til at passe til dit laboratories grundlæggende behov for termocykling.
De Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler er en kompakt, præcis og økonomisk termisk cykler designet til at passe til dit laboratoriums grundlæggende termiske cyklingbehov. Innovative tilføjelser såsom en responsiv farveberøringsskærm og VeriFlex Blocks temperaturkontrolteknologi muliggør enkel, præcis optimering. De MiniAmp Plus Thermal Cycler kan tilgås via Thermo Fisher Connect, der giver dig frihed til at designe og sikkert uploade dine metoder fra enhver mobilenhed eller stationær computer.
Denne MiniAmp Plus Thermal Cycler-pakken inkluderer en termisk cycler plus enten MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter eller MicroAmp TriFlex PCR-reaktionsplader og MicroAmp 32-brønds klare klæbende film.
MiniAmp Plus Thermal Cycler
•VeriFlex-blokke —med tre uafhængige temperaturzoner til præcis temperaturkontrol over din PCR-optimering
•5-tommer intuitiv farveberøringsskærm til nem —programmering og træning af nye brugere
•Lille fodaftryk med —dimensioner på 19 cm bred og 39 cm dyb, du kan passe til MiniAmp Plus Thermal Cycler næsten overalt. Og fordi dens luftstrøm er fra for til bagside, kan du indstille flere enheder side om side for at spare værdifuld bænkplads.
•WiFi-aktiveret og tilgængelig af Thermo Fisher Connect —giver dig frihed til at designe og sikkert uploade dine metoder fra enhver mobilenhed eller stationær computer
MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter
MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter har individuelt fastgjorte kuplede hætter, to store endeflige og gradueret 20-μ L-markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og prøveidentifikationsfejl.
•Strip på otte rør med påsatte kuplede hætter, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre kontaminering og fordampning
• Vinklede hætter, der giver effektiv positionering af rørbånd i stativer og termiske cyklerblokke
• Ætset AH-bogstavmærkning på individuelle rør, der er synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
• Dobbelte endetapper for korrekt mærkning og nem håndtering
• Uddannet 20-μ L-målemarkører på hvert rør til visuel volumenbekræftelse
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader har et unikt design med tre identiske polypropylen 32-brønds PCR-plader forbundet med dobbelte sideflige til brug med 32-brønds og standard 96-brønds termiske blokke. Pladerne tilbyder den samme tyndvæggede konstruktion som alle andre MicroAmp plast, til fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve, og de er valideret til brug med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne.
•Designet til brug med ProFlex 3 x 32-brønds PCR-system og det hele Applied Biosystems standard 96-brønds termiske cyklere
• Dobbelte sideflige, der er nemme at rive af, til nem adskillelse i tre individuelle 32-brøndsplader
• Halvskørt for nem håndtering og mærkning
• Standard 250μ L arbejdsvolumen, med en 300μ L maksimal brøndvolumen, når den bruges med en klæbende film
• Alfanumerisk mærkning på hver 32-brønds plade for nem brøndidentifikation
• Certificeret human DNA-, DNase- og RNase-fri
MicroAmp 32-brønds klare klæbende film
MicroAmp 32-brønds klar klæbende film er designet specielt til brug med MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader. Filmen giver et alternativ til hættestrimler og forsegler 32-brønds prøver sikkert for at forhindre PCR-prøvefordampning og brønd-til-brønd-kontamination.
•Samme produktdesign som den betroede MicroAmp Klar klæbende film til 96-brønds plader, men forskåret til at passe til 32-brønds plader
• Let at påføre og fjerne, skal —du blot fjerne bagsiden og påføre den fast på pladen med 32 brønde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • MiniAmp Plus Thermal Cycler
• 1 x MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
High-throughput kompatibilitet Manuelle protokoller
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 15,4 x 7,5 x 7,9 tommer (39 x 19 x 20 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 5 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, Wi-Fi, Ethernet
Watt 500 W
Maks. Rampehastighed 3,5 °C/sek. (Blok), 1,8 °C/sek. (prøve)
Antal programmer >1000
Oversigt Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
Mængde 1 pakke
Vægt 13 lb. (5.9 kg)
Blokkonfigurationer 96-brønds, 3-Zone VeriFlex Block