Få mere at vide
Bohlender™ Mini1 Basic Eksikkator
Dimensioner (L x B):
221 x 214 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 221 x 214 mm |
| Længde (metrisk) | 221 mm |
| Bredde (metrisk) | 214 mm |