Få mere at vide
Ekastu Safety™ Øjenskylflaske med tragt
Artikelnummer. 10470903
Skift visning
Produkttype:
Øjenskylflaske
Øjenskylflaske, tom
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
10470903 Øjenskylflaske
10385722 Øjenskylflaske, tom
11956096 Øjenskylflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470903 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 177959
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Lavet til øjeblikkelig skylning af øjnene efter utilsigtet sprøjt fra syrer, baser og andre farlige kemikalier. EKASTU Safety™ Øjenswashflaske med tragt kan bruges både opretstående og vandret.
  • Øjensvaskeflaske med tragt
  • DIN EN 15154-4
  • Leveret tom eller fyldt
  • Til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion med syrer, baser og andre hårde kemikalier
  • PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
  • Kan bruges både oprejst og vandret
  • Lækagesikker
  • Kan nemt opbevares i EPS Eye Wash Station (solgt separat)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Til brug med (applikation) Saltvandsopløsning til øjeblikkelig skylning af øjnene efter kontakt med syrer, baser
Inkluderer Skruet øjetragt og vippehætte
Produkttype Øjenskylflaske