Få mere at vide
Ekastu Safety™ Øjenskylflaske med tragt
Beskrivelse
- Øjensvaskeflaske med tragt
- DIN EN 15154-4
- Leveret tom eller fyldt
- Til øjeblikkelig skylning af øjnene efter korrosion med syrer, baser og andre hårde kemikalier
- PE-flaske med skruet øjetragt og vippeventil
- Kan bruges både oprejst og vandret
- Lækagesikker
- Kan nemt opbevares i EPS Eye Wash Station (solgt separat)
Tekniske data
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Til brug med (applikation) | Til øjeblikkelig skylning af øjnene efter kontakt med syrer baser |
| Inkluderer | Skruet øjetragt og vippehætte |
| Produkttype | Øjenskylflaske, tom |