Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortexer, Variable Speed Mixer 500-2800 rpm
Artikelnummer. 15494960 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU, UK stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15494960 EU, UK stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15494960
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lille, kompakt vortex mixer
  • Justerbar hastighed fra 500 til 2.800 o/min
  • Orbit 4,5 mm
  • Touch-funktion aktiverer motoren umiddelbart efter kontakt med et rør eller kar
  • Det unikke kopdesign accepterer rør og beholdere i alle størrelser, inklusive 15 og 50 ml koniske rør
  • Strømforsyning - leveres med både UK og EU adaptere
  • To års garanti
Tekniske data
Orbit 4.5 mm
Hastighedsområde 500 til 2800 rpm
Stiktype EU, UK stik