Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Artikelnummer. 16363196 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Grøn
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16363196 Lilla Hver
16343196 Grøn -
16373196 Rød -
16353196 Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16363196
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Mini Vortexer er designet med et unikt kophoved, der forhindrer væsker i at trænge ind i huset, hvilket forlænger motorens levetid.
  • Kompakt
  • Kraftig blanding
  • Tryk på aktivering
Tekniske data
Orbit 4.5 mm
Hastighedsområde 2800 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A,≤ 50 W
Rørkapacitet 50 mL
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU & Storbritannien
Materiale ABS plastik base, TPR Gummi platform
Dimensioner (L x B) 3,8 x 3,8 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 10 x 9 x 7 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 6.35 cm
Længde (engelsk) 3,8 tommer
Længde (metrisk) 9.65 cm
Bredde (engelsk) 3,8 tommer
Bredde (metrisk) 9.65 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Farve Lilla
Inkluderer Kophoved
Motortype DC
Driftstilstande Berøring
Garanti og servicetilbud 2 år