Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grå
Grøn
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4.5 mm |
| Hastighedsområde | 2800 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A,≤ 50 W |
| Rørkapacitet | 50 mL |
| Stiktype | EU & Storbritannien |
| Materiale | ABS plastik base, TPR Gummi platform |
| Dimensioner (L x B) | 3,8 x 3,8 tommer. |
| Højde (engelsk) | 7 tommer |
| Højde (metrisk) | 6.35 cm |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Vis mere |