Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Mini Vortex Mixer Universal
Artikelnummer. 15911137 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Lilla, Grå
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15911137 Blå, Grå Hver
15901137 Lilla, Grå Hver
17218450 Sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Før du betjener mini-hvirvelenheden første gang, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt. Manualen indeholder vigtige oplysninger, sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsinstruktioner.
Artikelnummer. 15911137 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    629.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 455.36 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Før du betjener mini-hvirvelenheden første gang, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt. Manualen indeholder vigtige oplysninger, sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsinstruktioner.
Mini Vortexerens lille fodaftryk med maksimal kraft giver øjeblikkelig hvirvelrystning for en række forskellige rørstørrelser. En enkel touch-start-betjening muliggør enestående blandingsydelse med én hånd.
  • ABS og silikonematerialer til at modstå de mest almindeligt anvendte kemikalier
  • Lavprofildesign og lille fodaftryk (kun 4,3 tommer bred) sparer værdifuld plads på en bænk og i stinkskabe
  • Hurtig vortex-handling sparer tid og muliggør hurtig blanding af prøver
  • Moderne design gør det nemt at starte med én hånd, og rystestop, når røret løftes
  • Når du udfører gentagne procedurer, hjælper en lav aktiveringskraft med at forhindre brugertræthed
  • Vedligeholdelsesfrit design og 5 års garanti hjælper med at reducere ejeromkostningerne
  • Stabil platform reducerer chancen for at tabe en prøve under drift
  • Støjsvag drift og lav vibration hjælper brugerne med at holde fokus
  • USA og EU Utility patentansøgning, USA Design patent nr. D814.045
Tekniske data
Orbit 6 mm
Hastighedsområde 4500 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 100 til 240 V
Watt 7.8 W
Strømstyrke 0,3 A
Holder Rør
Rørkapacitet Op til 50 ml
Produkttype Touch Vortexer
Stiktype 4 udskiftelige
Frekvens 50/60 Hz
Materiale ABS Plast Base, ABS Platform
Dybde (engelsk) 2,9 tommer.
Dybde (metrisk) 75 mm
Dimensioner (L x B) 5,1 x 4,3 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.62 cm
Længde (engelsk) 5,1 tommer
Længde (engelsk) platform 5,2''
Længde (metrisk) 12.95 cm
Længde (metrisk) platform 132 mm
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (engelsk) platform 4,4 tommer.
Bredde (metrisk) 10.92 cm
Bredde (metrisk) platform 110 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.78 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1.25 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.09 kg
Farve Blå, Grå
Model- Mini Vortexer
Inkluderer 1 mini vortexer, 2 silikonehætter, 1 lavspændings-/dobbeltisoleret strømadapter med 4 udskiftelige stik
IP-vurdering IP54
Motortype 12 VDC
Driftstilstande Trykkontakt
Garanti og servicetilbud 5 år