Description
- ABS og silikonematerialer til at modstå de mest almindeligt anvendte kemikalier
- Lavprofildesign og lille fodaftryk (kun 4,3 tommer bred) sparer værdifuld plads på en bænk og i stinkskabe
- Hurtig vortex-handling sparer tid og muliggør hurtig blanding af prøver
- Moderne design gør det nemt at starte med én hånd, og rystestop, når røret løftes
- Når du udfører gentagne procedurer, hjælper en lav aktiveringskraft med at forhindre brugertræthed
- Vedligeholdelsesfrit design og 5 års garanti hjælper med at reducere ejeromkostningerne
- Stabil platform reducerer chancen for at tabe en prøve under drift
- Støjsvag drift og lav vibration hjælper brugerne med at holde fokus
- USA og EU Utility patentansøgning, USA Design patent nr. D814.045
Specifications
Specifications
| Orbit | 6 mm |
| Hastighedsområde | 4500 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 7.8 W |
| Strømstyrke | 0,3 A |
| Holder | 15 mL til 50 mL rør (fyldt til ca. 75 %) |
| Rørkapacitet | Op til 50 ml |
| Produkttype | Touch Vortexer |
| Stiktype | 4 udskiftelige |
| Show More |