Få mere at vide
Gilson™ Mini Vortex Mixer
Artikelnummer. p-7184388 Shop alle Gilson produkter
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. 16308611
Brand: Gilson™ 36110710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med berøringsaktiveret betjening giver Mini Vortex Mixer kraftfuld blanding i et lille fodaftryk til rør op til 50 ml.
  • Lille størrelse, men kraftfuld blanding
  • Mini Vortex Mixer leverer en fast hastighed på 2.800 rpm ved kun at påføre et let tryk på midten af det spildsikre hvirvelhoved.
  • Fjern trykket, og hvirvelmotoren stopper øjeblikkeligt.
  • Hele operationen er stille og jævn og indeholdt i en lille 10 x 10 cm (4 x 4 in.) fodspor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde Fast, 2800 rpm
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Vortexblander
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 6.6 cm
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 9.4 cm
Bredde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) 9.9 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.4 kg