Få mere at vide
Gilson™ Mini Vortex Mixer
Artikelnummer. 16308611 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16308611 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16308611 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 36110710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1847.82 DKK
    1802.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.56 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Med berøringsaktiveret betjening giver Mini Vortex Mixer kraftfuld blanding i et lille fodaftryk til rør op til 50 ml.
  • Lille størrelse, men kraftfuld blanding
  • Mini Vortex Mixer leverer en fast hastighed på 2.800 rpm ved kun at påføre et let tryk på midten af det spildsikre hvirvelhoved.
  • Fjern trykket, og hvirvelmotoren stopper øjeblikkeligt.
  • Hele operationen er stille og jævn og indeholdt i en lille 10 x 10 cm (4 x 4 in.) fodspor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde Fast, 2800 rpm
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Vortexblander
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 6.6 cm
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 9.4 cm
Bredde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) 9.9 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.4 kg