Få mere at vide
Buerkle™ V4A Rustfrit Stål Mini ViscoSampler
Artikelnummer. p-8002375 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
75 mL
Dimensioner (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10461151
Brand: Buerkle™ 53411060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A Rustfrit Stål Mini ViscoSampler til tyktflydende stoffer som pastaer, mudder, cremer, olier.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404), tætninger PTFE
  • Steriliserbar
  • Ideel til medicinal- og kosmetikindustrien
  • Prøven trækkes ind ved hjælp af pumpestangen og føres direkte til prøveudtagningsbeholderen
  • Nem rengøring for fejlfri prøvetagning
  • Afhængig af viskositeten kan den aftagelige sugespids monteres med sugebor på 2 mm til 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mini viscosampler
Materiale Rustfrit stål (V4A), PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer 2 mm Sugespids
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Til brug med (applikation) Ideel til medicinal- og kosmetikindustrien
Dimensioner (L x B) 600 x 15 mm
Længde (metrisk) 600 mm