Få mere at vide
Buerkle™ V4A Rustfrit Stål Mini ViscoSampler
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
75 ml
Dimensioner (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404), tætninger PTFE
- Steriliserbar
- Ideel til medicinal- og kosmetikindustrien
- Prøven trækkes ind ved hjælp af pumpestangen og føres direkte til prøveudtagningsbeholderen
- Nem rengøring for fejlfri prøvetagning
- Afhængig af viskositeten kan den aftagelige sugespids monteres med sugebor på 2 mm til 6 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mini viscosampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A), PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | 2 mm Sugespids |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Til brug med (applikation) | Ideel til medicinal- og kosmetikindustrien |
| Dimensioner (L x B) | 600 x 15 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |