Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini vakuumekssikkator
Artikelnummer. 12643995
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,56 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
12643995 0,56 l
1 options
Artikelnummer. 12643995 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F410990000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    702.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 197.99 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Den lille størrelse af denne ekssikkator tillader hurtig vakuumdannelse til hurtig, gentagen afgasning af flere prøver.
  • Vakuumvurdering på 740 mm Hg (29 tommer)
  • Klar polycarbonat top for nem visning af indholdet; hvid polypropylen bund
  • Stophane med 2mm Teflon™ PTFE stik accepterer slanger med¼ in. til ⅜ in. Indre dia.
  • Perifer flange omkring bunden passer ind i to snaplåse og tætner de to halvdele mod en Buna-N O-ring
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polycarbonat top, polypropylen bund
Inkluderer Stophane med 2mm Teflon PTFE stik
Volumen (engelsk) 0,02 cu. ft.
Volumen (metrisk) 0,56 l
Højde (metrisk) 12.6 cm
Højde (engelsk) 5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 6,75 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 17.5 cm