Få mere at vide
UVP Mini UV lampe
Artikelnummer. p-8008740
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Dimensioner (L x B):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Inkluderer:
Lommelygte, Nylon rem
Nylon rem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746116
Brand: UVP 95015804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af slagfast plast, der modstår falmning eller revner. UVP™ Mini UV-lamper er små nok til at passe i en lomme. Letvægts, bærbar lampe er fremragende til brug i marken.
  • Fremstillet af slagfast plast, der modstår falmning eller revner
  • Lamperne er små nok til at passe i en lomme
  • En nylonstrop er fastgjort for nem transport
  • Kræver 4 AA batterier
Tekniske data
Watt 4 W
Bølgelængde 254 nm
Dimensioner (L x B) 159 x 25 mm
Dimensioner (L x B x H) 159 x 25 x 64 mm
Højde (metrisk) 64 mm
Inkluderer Nylon rem
Længde (metrisk) 159 mm
Materiale Plast
Model- UVG-4
Bredde (metrisk) 25 mm
Nødvendigt tilbehør (4) AA-batterier
Produkttype Mini UV lampe