Få mere at vide
Axygen™ Mini rørsystem
Artikelnummer. 11376314 Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,1 ml
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Taske; 5 poser/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Taske; 5 poser/Cs.
96/Reol, 10 Reoler/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Rør/Taske, 5 Poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 400
Pakke med 4800
Pakke med 600
Pakke med 80
Pakke med 960
Artikelnummer. 11376314
Brand: Axygen™ MTS1112C
Polypropylenrørsystem til opbevaring af sammensatte biblioteker
Axygen™ Minirørsystemer fås i 0,65 mL enkelt minirør eller 1,1 mL enkelt minirør. De fås også i strimmelformat med 8 eller 12 kap. Mini Tube System stativer er kompatible med Beckman Coulter , Tecan , og andre automatiseringsarbejdsstationer.
  • Rack har et envejs lågdesign og alfanumerisk gitter
  • Indstøbte kondensringe på låget minimerer krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,1 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Format Taske
Til brug med (applikation) Sikrer positiv prøveidentifikation
Inkluderer Alfanumerisk gitter, envejslåg
nr. pr. pakke 80/Pk.
Emballage 80 Strips/Taske; 5 poser/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Bund form Rund
Produkttype Mikrorør