Få mere at vide
Axygen™ Mini rørsystem
Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,1 ml
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Taske; 5 poser/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Taske; 5 poser/Cs.
96/Reol, 10 Reoler/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Rør/Taske, 5 Poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 400
Pakke med 4800
Pakke med 600
Pakke med 80
Pakke med 960
Beskrivelse
Axygen™ Minirørsystemer fås i 0,65 mL enkelt minirør eller 1,1 mL enkelt minirør. De fås også i strimmelformat med 8 eller 12 kap. Mini Tube System stativer er kompatible med Beckman Coulter , Tecan , og andre automatiseringsarbejdsstationer.
- Rack har et envejs lågdesign og alfanumerisk gitter
- Indstøbte kondensringe på låget minimerer krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,65 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Stativ |
| Til brug med (applikation) | Sikrer positiv prøveidentifikation |
| Inkluderer | Alfanumerisk gitter, envejslåg |
| nr. pr. pakke | 960/Pk. |
| Emballage | 96/Reol, 10 Reoler/Pk., 5 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |