Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini rør rotator
Artikelnummer. p-6731187 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15534080
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
  • 2 x 10/15 ml pagaj
  • 2 x 5/7 ml pagaj
  • 2 x 1,5/2 ml pagaj
  • 1 x 50 ml pagaj
Kan bruges på tværs af et bredt spektrum af videnskabelige discipliner, herunder, men ikke begrænset til, molekylærbiologi, klinisk og biokemi
  • Lille fodaftryk
  • Digital RPM Vise
  • Vedligeholdelsesfri motor med støjsvag drift
  • Pagajer er let justerbare/udskiftelige - Hver pagaj kan justeres fra 0-90 grader
  • Opnå mere effektiv blanding med“ agitation” mode
  • Omrøring vil forekomme ved hver 40 grader i rotationscyklussen
  • Kombination af rotation og oscillation giver mere effektiv blanding
  • Ekstra pagajer til rådighed
Services
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 10 til 40 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Holder Rør
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Antal stillinger
  • 84 x 0,5/0,8 ml rør
  • 60 x 1,5/2,0 ml rør
  • 28 x 5/7 ml rør
  • 28 x 10/15 ml rør
  • 6 x 50 ml rør
Garanti og servicetilbud 2 år