Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini rør rotator
Artikelnummer. 15534080 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
15534080 EU-, UK-, CN-stik CE Hver
1 options
Artikelnummer. 15534080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 DKK
    2491.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 943.04 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 2 x 10/15 ml pagaj
  • 2 x 5/7 ml pagaj
  • 2 x 1,5/2 ml pagaj
  • 1 x 50 ml pagaj
Kan bruges på tværs af et bredt spektrum af videnskabelige discipliner, herunder, men ikke begrænset til, molekylærbiologi, klinisk og biokemi
  • Lille fodaftryk
  • Digital RPM Vise
  • Vedligeholdelsesfri motor med støjsvag drift
  • Pagajer er let justerbare/udskiftelige - Hver pagaj kan justeres fra 0-90 grader
  • Opnå mere effektiv blanding med“ agitation” mode
  • Omrøring vil forekomme ved hver 40 grader i rotationscyklussen
  • Kombination af rotation og oscillation giver mere effektiv blanding
  • Ekstra pagajer til rådighed
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 to 10°
Roterende vinkel 360°
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 10 til 40 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Holder Rør
Produkttype Mini Tube Rotator
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Model- Fisherbrand Mini Tube Rotator
Antal stillinger
  • 84 x 0,5/0,8 ml rør
  • 60 x 1,5/2,0 ml rør
  • 28 x 5/7 ml rør
  • 28 x 10/15 ml rør
  • 6 x 50 ml rør
Garanti og servicetilbud 2 år