Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini rysteinkubator med flad bakkeplatform
Artikelnummer. 16313226 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
30 til 300 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
16313226 30 til 300 rpm
1 options
Artikelnummer. 16313226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28265.00 DKK
    20007.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 8257.04 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fisherbrand™ Mini Shaking Incubator with Flat Mat Platform er en kompakt rysteinkubator til kolber og rør.
  • Ekstremt kompakt
  • Betjening via berøringsskærm
  • Patenteret magnetisk kolbetilbehør
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Strømstyrke 1 A
Holder 5 x 500 ml kolber, plader og rørstativer
Certificeringer/compliance CE
Temperatur nøjagtighed 0,1 °C
Materiale Platform af aluminium, polycarbonat, gummi
Dimensioner (LxB) Platform 23.5 x 29 cm
Dimensioner (L x B x H) 28 x 41 x 33 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 37 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 17 kg
Vægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (metrisk) 11.5 kg
Vise Berøring
Inkluderer Flad platform m. gummimåtte
Platform stil Flad måtte
Timer rækkevidde 0 til 49 timer Kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 2 år