Få mere at vide
Buerkle™ Adapter til Buerkle™ MiniSampler
Artikelnummer. 10475355 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10475355
Brand: Buerkle™ 53050209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE. Buerkle™ MiniSampler Adapter passer til glasgevind GL45. Til brug med Buerkle™ MiniSampler PTFE.
  • Fremstillet af PTFE
  • Passer til glasgevind GL45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale PTFE
Oversigt Passer til glasgevind GL 45