Få mere at vide
Ohaus™ Mini Pulsing Vortex Mixer VXMNPS
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
2.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust design til stabil og pålidelig vortexing
- Kraftig pulserende hvirvelvirkning producerer fremragende celleafbrydelse til glasperleprocedurer
- I stand til fuldstændig celleafbrydelse af prøver på kun få minutter
- Unik pulserende handling reducerer også varmeudviklingen, mens den giver mere effektiv blanding og forstyrrelse
- Den viste tid tæller op under kontinuerlig drift og tæller ned under tidsindstillede kørsler
- LED viser for tid og hastighed
- Ideel til afbrydelse/homogenisering af glasperleceller
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 2.5 mm |
| Hastighedsområde | 500 til 2500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A |
| Strømstyrke | 0,6 A |
| Produkttype | Mini Pulsing Vortex Mixer |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 21.00 x 12.30 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 21 x 12.3 x 16.5 cm |
| Højde (engelsk) | 6,50'' |
| Vis mere |