Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontal Wide Format Mini-Plus Gel Unit
Artikelnummer. 11553352 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gel Dimensioner:
L x B: 102 x 144 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
11553352 L x B: 102 x 144 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11553352
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Gelenhed, bredformat, Mini-Plus, 1 x gelstøbebakke med låger, 2 x 1,0 mm 20 prøvekamme, strømforsyningsstik og læssestrimler
For hurtigere adskillelse af flere prøver.
  • Til rutinemæssig og hurtig elektroforese
  • Har fire kampositioner til hurtig adskillelse af prøver
  • Aftagelig gelstøbebakke
Tekniske data
Type Horisontal Wide Format Mini-Plus Gel Unit
Gel Dimensioner L x B: 102 x 144 mm
Inkluderer
Gelenhed, bredformat, Mini-Plus, 1 x gelstøbebakke med låger, 2 x 1,0 mm 20 prøvekamme, strømforsyningsstik og læssestrimler
Prøvestørrelse 80
Volumen (metrisk) buffer 500 mL