Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mini-phone Jack/USB kabel til Eutech™ 450 serie/2700 serie meter
Artikelnummer. 15397073
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15397073 Hver
1 options
Artikelnummer. 15397073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. MINIPHONEUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 DKK
    261.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.87 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Eutech™ leverer forskellige typer kabler og adaptere til rådighed til brug med Eutech™ meter.
Eutech™ leverer forskellige typer kabler og adaptere til rådighed til brug med Eutech™ meter. Minitelefonstikket, 2,5 mm /USB-kabel bruges til Eutech 450/ 2700 serie meter.
Funktioner:
  • USB kabel, 2,5 mm mini telefonstik til USB kabel
  • Brugt med: Eutech 450 / 2700 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt USB kabel, mini telefonstik til USB
Type Mini-telefonstik/USB-kabel