Description
- Lille magnetomrører uden opvarmning.
- Til omrøringsmængder op til 1.000 ml (H2O )
- Trinløs hastighed fra 0 til 2.500 o/min
- Hvid opstillingsplade velegnet til observation af farvereaktioner
Specifications
Specifications
| Hastighed | 0 til 2,5 rpm |
| Volumen | 1 ml |
| Toppladeoverfladeareal (metrisk) | 115 x 115 mm |
| Elektriske krav | 50/60 Hz, 3 W |
| Strømstyrke | 300 mA |
| Farve | Blå |
| Oversigt | Mini MR standard |
| Hastighedskontrol | Drejeknap |
| Vægt (metrisk) | 0.22 kg |