Få mere at vide
Corning™ Mini mikrocentrifuge, 100-240V
Artikelnummer. 15851872 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Maks. RCF:
2.000 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. RCF Pakningsstørrelse
15851872 2.000 x g Hver
1 options
Artikelnummer. 15851872 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 DKK
    1879.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Corning™ Mini-mikrocentrifuge, 100-240V personligt bordpladeinstrument fungerer ved en fast hastighed og er designet til hurtig spin-down af mikroprøver.
De Corning LSE mini mikrocentrifuge er et personligt benchtop-instrument designet til hurtige spin-downs af mikroprøver. Betjeningen er enkel og bekvem. Efter påfyldning af prøverør lukkes låget, og rotoren accelererer hurtigt til 6.000 rpm (2.000 xg). Dette hastighedsområde er ideelt til at bringe små dråber til bunden af rørene, mikrofiltreringer eller grundlæggende adskillelser. Tryk på lågets udløserknap, og rotoren stopper.
De LSE mini-mikrocentrifuge inkluderer en rotor med 8 pladser, der accepterer standard 1,5 mL til 2,0 mL mikrocentrifugerør, og der medfølger adaptere til 0,5/0,4 mL og 0,2 mL rør. Der medfølger også en 4-plads rotor til PCR-strimmelrør.
  • Kompakt, let og nem at bruge
  • Luk låget for at starte, tryk på lågets udløserknap for at stoppe
  • 8 x 1,5/2,0 mL rotor og 4-plads båndrørsrotorer inkluderet
  • Fast hastighed på 6.000 rpm genererer 2.000 x g.
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 2.000 x g
Inkluderer 2 rotorer, 3 adaptere, 1 strømadapter
Elektriske krav 100/240 V
Kølet Nej
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Mini mikrocentrifuge