Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini LED lysboks, batteridrevet
Artikelnummer. 16360666 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Intensitet:
5300 K,± 270 K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Intensitet Pakningsstørrelse
16360666 5300 K,± 270 K Hver
1 options
Artikelnummer. 16360666 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 120661
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Mini LED Light Box bruges som lyskilde til at hjælpe med optælling af bakteriekolonier. Den kan også bruges til hurtig screening af 96-brønds plader, petriskåle, geler, dias og transparenter. Det lille og slanke fodaftryk sparer plads på bordpladen og kan nemt opbevares i en skuffe.
  • LED lyskilde
  • Farvetemperatur 5300 K± 270 K
  • Visningsområde (125 x 100 mm) er ideelt til hurtig screening af 96-brønds plader, petriskåle, elektroforesegeler, objektglas og transparenter
  • Drevet af seks 1,5 V AAA-batterier (medfølger)
  • Mål (L x B x H): 6,2 x 5,9 x 0,6 in.
Tekniske data
Længde (metrisk) 15.8 cm
Bredde (metrisk) 15 cm
Højde (metrisk) 1.4 cm
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Produkttype LED transilluminator
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Til brug med (applikation) Screening
Til brug med (udstyr) Tallerkener, petriskåle, geler, dias og transparenter
Længde (engelsk) 6,2 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 15,8 x 15 x 1,4 cm (6,2 x 5,9 x 0,6 tommer)
Elektriske krav 6 x AAA batterier
Model- 120661
Spænding 1.5 V
Display Type LED
Intensitet 5300 K,± 270 K
Belysningstype LED