Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Mini-K termometer
Beskrivelse
- Velegnet til HVAC-markedet til kontrol af klimatiske forhold, industrielle laboratoriemålinger, petrokemisk industri
- Vandtæt
- HOLD funktion
- AUTO-OFF funktion
- °C/° F-omskiftelig
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Proscan 520 |
| Opløsning | Optisk opløsning: 40:1 |
| Vægt (metrisk) | 550 g |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 760 °C (infrarød), 1370 °C (termoelement) |
| Min. Temperatur (metrisk) | -32 °C (infrarød), -64 °C (termoelement) |
| Temperaturområde (metrisk) | -32 °C til +760 °C (infrarød), -64 °C til +1370 °C (termoelement) |
| Batteritype | 9 V |
| Nøjagtighed | ±1,0 °C |
| Vise | Digital LCD |
| Bredde (metrisk) | 64 mm |