Få mere at vide
Invitrogen™ Mini geltank og blotmodul-sæt
Artikelnummer. 15384604
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
15384604 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15384604 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW2000
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Mini geltank (Løbetank; Kassetteklemmer, venstre og højre; Tankbase; Tanklåg og strømforsyningsadaptere) og to mini blotmoduler (hver med mini blotmodul med pakning, fire blotting-svampe, blotting-pincet og blotting-valse)
Indeholder alt det nødvendige udstyr til proteinseparation og Western blotting ved hjælp af Novex™-geler, NuPAGE™-geler og Bolt™ Bis-Tris Plus-geler
Dette sæt indeholder en mini geltank til proteinseparation og to mini blotmoduler til Western-overførsel.
Funktioner i mini geltank
  • Kompatibel med en række Novex™-geler, NuPAGE™-geler og Bolt Bis-Tris Plus-geler
  • Kan rumme op til to geler pr. kørsel
  • Tankdesign muliggør påfyldning af gel side om side og forbedret visning under brug
  • Optimerede forhold med konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus-geler på cirka 35 minutter
  • Kørselstiden varierer afhængigt af bufferforholdene og den anvendte strømforsyning
  • Der er også plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout til praktiske Western-overførsler
Funktioner i mini blotmodulet
  • Vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges med mini geltanken
  • Kompatibel med Bolt Bis-Tris Plus-geler, med plads til én gel pr. overførsel
  • Universaltilslutning og formstøbt pakning gør blotmodulet nemt at bruge
  • Blotmodulets indre kerne gør det muligt at bruge mindre methanolbaseret overførselsbuffer pr. overførsel
  • Ved anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
Den nuværende model af mini geltanken indeholder kassetteklemmer med grå kamhåndtag, der er designet til brug med 10 cm Bolt-minigeler samt NuPAGE- og Novex Tris-Glycine-minigeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 mini geltank
• 2 blotmoduler
Volumen 2 geler/kørsel
Gel kompatibilitet Novex™ Mini-geler
Gel størrelse Mini
Produktlinje Invitrogen
Køretid 35 min.
Type Mini geltank og blotmodul-sæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 500 VDC