Få mere at vide
Invitrogen™ Mini Gel Tank Base
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Mini Gel Tank er kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini geler |
| Gel kompatibilitet | Novex™ Mini-geler |
| Gel størrelse | Mini |
| Type | Mini Gel Tank Base |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |